Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CBFB / CBF-beta Protein
Codice prodotto. 16099750
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16099750
Marca: enQuireBio™ QP7610ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CBFB / CBF-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001746.1
ID gene (immissione) 865
Nome CBFB / CBF-beta Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CBFB
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MPRVVPDQRS KFENEEFFRK LSRECEIKYT GFRDRPHEER QARFQNACRD GRSEIAFVAT GTNLSLQFFP ASWQGEQRQT PSREYVDLER EAGKVYLKAP MILNGVCVIW KGWIDLQRLD GMGCLEFDEE RAQQEDALAQ QAFEEARRRT REFEDRDRSH REEMEVRVSQ LLAVTGKKTT RP
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.