Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL22 / MDC Protein
Codice prodotto. 15933188
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
250µg
5µg
Codice prodotto. 15933188
Marca: enQuireBio™ QP10237ec5ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human CCL22 / MDC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_002981.2
ID gene (immissione) 6367
Nome CCL22 / MDC Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene CCL22
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza GPYGANMEDS VCCRDYVRYR LPLRVVKHFY WTSDSCPRPG VVLLTFRDKE ICADPRVPWV KMILNKLSQ
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.