Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein
Codice prodotto. p-7152023
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Codice prodotto. 15945789
Marca: enQuireBio™ QP5261500ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_002976.2
ID gene (immissione) 6352
Nome CCL5 / RANTES Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene CCL5
Attività biologica Shows bioactivity in the THP-1 chemotaxis assay.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza SPYSSDTTPC CFAYIARPLP RAHIKEYFYT SGKCSNPAVV FVTRKNRQVC ANPEKKWVRE YINSLEMS
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.