Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD14 Protein
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000582.1 |
| ID gene (immissione) | 929 |
| Nome | CD14 Protein |
| Quantità | 20 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | CD14 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |