Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein
Codice prodotto. 18314787
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
50 μg
Förpackningsstorlek
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18314787
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 123FE050
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein is derived from NS0. The Recombinant Human CD23/Fc epsilon RII Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
ID gene (immissione) 2208
Peso molecolare 32 kDa
Nome CD23/Fc epsilon RII
Quantità 50 μg
Sorgente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CD23/Fc epsilon RII protein Asp48-Ser321,with an N-terminal 9-His tag
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.