missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CD55/DAF Isoform 1 Protein

Codice prodotto. 18243841 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18243841

Marca: Novus Biologicals™ NBP261982250UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 35-353 of Human CD55/DAF The Recombinant Human CD55/DAF Isoform 1 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human CD55/DAF Isoform 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 0.5 mg/ml
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol.
ID gene (immissione) 1604
Peso molecolare 36 kDa
Quantità 250 μg
Sorgente Baculovirus
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Simbolo del gene CD55
Cross-reattività CD55/DAF
Specie Human
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato