Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD74 Protein
A cDNA sequence encoding the CD74 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 972 |
---|---|
Nome | CD74 Protein |
Purezza | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926958
|
enQuireBio™
QP11346-HIS-2UG |
2 μg |
120.00€
2µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15936958
|
enQuireBio™
QP11346-HIS-5UG |
5 μg |
120.00€
5µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15906958
|
enQuireBio™
QP11346-HIS-10UG |
10 μg |
181.00€
10µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15916958
|
enQuireBio™
QP11346-HIS-20UG |
20 μg |
181.00€
20µg |
|
15946958
|
enQuireBio™
QP11346-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3595.00€
1mg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Specifica
972 | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
His | |
CD74 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
CD74 Protein | |
Research Use Only | |
CD74 | |
Human | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQQQGRLD KLTVTSQNLQ LENLRMKLPK PPKPVSKMRM ATPLLMQALP MGALPQGPMQ NATKYGNMTE DHVMHLLQNA DPLKVYPPLK GSFPENLRHL KNTMETIDWK VFESWMHHWL LFEMSRHSLE QKPTDAPPKE SLELEDPSSG LGVTKQDLGP VPM |