missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD82 Fc Chimera Protein
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Descrizione
- Recombinant Protein
- Carrier Free (CF)
- The carrier free version does not contain Bovine Serum Albumin (BSA)
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | P27701 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| ID gene (immissione) | 3732 |
| Peso molecolare | 40.7 kDa |
| Metodo di purificazione | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantità | 50 μg |
| Sorgente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CD82/Kai-1 protein MDHuman IgG1 (Pro100-Lys330)IEGRHuman CD82 (Gly103-Gln225) Accession # P27701N-terminus C-terminus |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Coniugato | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto