Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMA1 / Chymase 1 Protein
Codice prodotto. p-7152479
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15938189
Marca: enQuireBio™ QP5844ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001295012.1
ID gene (immissione) 1215
Nome CMA1 / Chymase 1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CMA1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza IIGGTECKPH SRPYMAYLEI VTSNGPSKFC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRS ITVTLGAHNI TEEEDTWQKL EVIKQFRHPK YNTSTLHHDI MLLKLKEKAS LTLAVGTLPF PSQFNFVPPG RMCRVAGWGR TGVLKPGSDT LQEVKLRLMD PQACSHFRDF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGR SDAKPPAVFT RISHYRPWIN QILQAN
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.