Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COPE Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
2µg
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 11316 |
| Nome | COPE Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Simbolo del gene | COPE |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Vedi altri risultati |