missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COPE Protein

Codice prodotto. p-7149315
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15927408

Marca: enQuireBio™ QP114842ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the COPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

ID gene (immissione) 11316
Nome COPE Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene COPE
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPAPG PASGGSGEVD ELFDVKNAFY IGSYQQCINE AQRVKLSSPE RDVERDVFLY RAYLAQRKFG VVLDEIKPSS APELQAVRMF ADYLAHESRR DSIVAELDRE MSRSVDVTNT TFLLMAASIY LHDQNPDAAL RALHQGDSLE CTAMTVQILL KLDRLDLARK ELKRMQDLDE DATLTQLATA WVSLATGGEK LQDAYYIFQE MADKCSPTLL LLNGQAACHM AQGRWEAAEG LLQEALDKDS GYPETLVNLI VLSQHLGKPP EVTNRYLSQL KDAHRSHPFI KEYQAKENDF DRLVLQYAPS A
Tampone COPE protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato