Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSF2RA / GM-CSFR / CD116 Protein
Codice prodotto. p-7152513
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15948389
Marca: enQuireBio™ QP5877ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSF2RA / GM-CSFR / CD116, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001155001.1
ID gene (immissione) 1438
Nome CSF2RA / GM-CSFR / CD116 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CSF2RA
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza EKSDLRTVAP ASSLNVRFDS RTMNLSWDCQ ENTTFSKCFL TDKKNRVVEP RLSNNECSCT FREICLHEGV TFEVHVNTSQ RGFQQKLLYP NSGREGTAAQ NFSCFIYNAD LMNCTWARGP TAPRDVQYFL YIRNSKRRRE IRCPYYIQDS GTHVGCHLDN LSGLTSRNYF LVNGTSREIG IQFFDSLLDT KKIERFNPPS NVTVRCNTTH CLVRWKQPRT YQKLSYLDFQ YQLDVHRKNT QPGTENLLIN VSGDLENRYN FPSSEPRAKH SVKIRAADVR ILNWSSWSEA IEFGSDDG
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.