Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST4 Protein
A cDNA sequence encoding the CST4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | CST4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937588
|
enQuireBio™
QP11544-HIS-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15947588
|
enQuireBio™
QP11544-HIS-5ug |
5 μg |
137.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15917588
|
enQuireBio™
QP11544-HIS-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15927588
|
enQuireBio™
QP11544-HIS-20ug |
20 μg |
212.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15957588
|
enQuireBio™
QP11544-HIS-EC-1mg |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
CST4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CST4 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSSKEE NRIIPGGIYD ADLNDEWVQR ALHFAISEYN KATEDEYYRR PLQVLRAREQ TFGGVNYFFD VEVGRTICTK SQPNLDTCAF HEQPELQKKQ LCSFEIYEVP WEDRMSLVNS RCQEA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |