Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Codice prodotto. 16085141
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16085141
Marca: enQuireBio™ QP8533ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXCL13 / BCA-1 / BLC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_006410.1
ID gene (immissione) 10563
Nome CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CXCL13
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza VLEVYYTSLR CRCVQESSVF IPRRFIDRIQ ILPRGNGCPR KEIIVWKKNK SIVCVDPQAE WIQRMMEVLR KRS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.