Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDAH1 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
20µg
5µg
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 23576 |
| Nome | DDAH1 Protein |
| Quantità | 20 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Simbolo del gene | DDAH1 |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Vedi altri risultati |