missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DDAH1 Protein

Codice prodotto. p-7149440
Click to view available options
Quantità:
1 mg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15917788

Marca: enQuireBio™ QP116065ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the DDAH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

ID gene (immissione) 23576
Nome DDAH1 Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene DDAH1
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGLGHP AAFGRATHAV VRALPESLGQ HALRSAKGEE VDVARAERQH QLYVGVLGSK LGLQVVELPA DESLPDCVFV EDVAVVCEET ALITRPGAPS RRKEVDMMKE ALEKLQLNIV EMKDENATLD GGDVLFTGRE FFVGLSKRTN QRGAEILADT FKDYAVSTVP VADGLHLKSF CSMAGPNLIA IGSSESAQKA LKIMQQMSDH RYDKLTVPDD IAANCIYLNI PNKGHVLLHR TPEEYPESAK VYEKLKDHML IPVSMSELEK VDGLLTCCSV LINKKVDS
Tampone The DDAH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato