missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Defensin beta 1 Protein

Codice prodotto. p-200055334 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18409041

Marca: Novus Biologicals™ NBP2349065ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Defensin beta 1 protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using CD34+ dendritic cells is in a concentration range of 100.0-1000.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P60022
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) PAGE, Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 130 mM NaCl.
ID gene (immissione) 1672
Peso molecolare 5.1 kDa
Quantità 5 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/ug of Defensin beta 1 as determined by LAL method.
Alias gene BD1, BD-1, beta-defensin 1, beta-defensin-1, DEFB-1, DEFB101, defensin, beta 1HBD-1, hBD-1, HBD1MGC51822
Simbolo del gene DEFB1
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Research Category Biologically Active Proteins
Purity or Quality Grade >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Proteine Defensin beta 1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato