Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
Codice prodotto. p-7152250
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15916829
Marca: enQuireBio™ QP5664ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001180218.1
ID gene (immissione) 100913187
Nome DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene APOBEC3A
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MEASPASGPR HLMDPHIFTS NFNNGIGRHK TYLCYEVERL DNGTSVKMDQ HRGFLHNQAK NLLCGFYGRH AELRFLDLVP SLQLDPAQIY RVTWFISWSP CFSWGCAGEV RAFLQENTHV RLRIFAARIY DYDPLYKEAL QMLRDAGAQV SIMTYDEFKH CWDTFVDHQG CPFQPWDGLD EHSQALSGRL RAILQNQGN
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.