Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA5 Protein
A cDNA sequence encoding the DPPA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 6925.00€
Specifica
Nome DPPA5 Protein
Purezza Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15908088
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11700-2UG
2 μg
120.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15988078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11700-10UG
10 μg
181.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15998078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11700-1MG
1 mg
6925.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DPPA5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGTLPAR RHIPPWVKVP EDLKDPEVFQ VQTRLLKAIF GPDGSRIPYIEQVSKAMLEL KALESSDLTE VVVYGSYLYK LRTKWMLQSM AEWHRQRQER GMLKLAEAMN ALELGPWMK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DPPA5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer (pH 8.0), and 10% glycerol.