missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein

Codice prodotto. p-7152063
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15925929

Marca: enQuireBio™ QP53341mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Specifica

Numero di accesso NP_001171601.1
ID gene (immissione) 1950
Nome EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene EGF
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 100 pg/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza NSDSECPLSH . DGYCLHDGV C. MYIEALDK YA. CNCVVGY IGE. RCQYRD LKWW. ELR
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato