Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Codice prodotto. 16034441
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16034441
Marca: enQuireBio™ QP8407ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001188412.1
ID gene (immissione) 2023
Nome ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene ENO1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza SILKIHAREI FDSRGNPTVE VDLFTSKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRYMGKG VSKAVEHINK TIAPALVSKK LNVTEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNS EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGAANFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EGLELLKTAI GKAGYTDKVV IGMDVAASEF FRSGKYDLDF KSPDDPSRYI SPDQLADLYK SFIKDYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA VNEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ ANGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQLL RIEEELGSKA KFAGRNF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.