Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ER membrane protein complex subunit 9 Protein
Codice prodotto. 16073851
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16073851
Marca: enQuireBio™ QP8297ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ER membrane protein complex subunit 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_057133.2
ID gene (immissione) 51016
Nome ER membrane protein complex subunit 9 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene EMC9
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MGEVEISALA YVKMCLHAAR YPHAAVNGLF LAPAPRSGEC LCLTDCVPLF HSHLALSVML EVALNQVDVW GAQAGLVVAG YYHANAAVND QSPGPLALKI AGRIAEFFPD AVLIMLDNQK LVPQPRVPPV IVLENQGLRW VPKDKNLVMW RDWEESRQMV GALLEDRAHQ HLVDFDCHLD DIRQDWTNQR LNTQITQWVG PTNGNGNA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.