Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
Codice prodotto. 15973578
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
1500 IU
2 μg
2000 IU
250 μg
37500 IU
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1500 unità
2000 unità
250µg
2µg
37500 unità
Codice prodotto. 15973578
Marca: enQuireBio™ QP10347ma2ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000790.2
ID gene (immissione) 2056
Nome Erythropoietin / EPO Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene EPO
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 determined by a cell proliferation assay using human megakaryoblastic leukemia cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie Mammal
Tag proteine FC
Tampone 0.2um filtered sodium citrate buffer (1 liter of ddH2O containing 5.9 g of sodium citrate, 5.8 g of sodium chloride and 0.06 g of citric acid), lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.