Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
1500 IU
2 μg
2000 IU
250 μg
37500 IU
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1500 unità
2000 unità
250µg
2µg
37500 unità
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000790.2 |
| ID gene (immissione) | 2056 |
| Nome | Erythropoietin / EPO Protein |
| Quantità | 37500 IU |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Simbolo del gene | EPO |
| Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
| Attività biologica | The ED50 determined by a cell proliferation assay using human megakaryoblastic leukemia cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Vedi altri risultati |