missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human EXOSC3 His Protein

Codice prodotto. 18164729 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.01 mg
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
0.05mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18164729

Marca: Novus Biologicals™ NBP2517150.05MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-275 of Human EXOSC3 The Recombinant Human EXOSC3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human EXOSC3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 0.5mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5 containing 0.15M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT
ID gene (immissione) 51010
Peso molecolare TMW: 32kDa
Quantità 0.05 mg
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene bA3J10.7, CGI-102, exosome complex exonuclease RRP40, exosome component 3MGC15120, exosome component Rrp40, hRrp-40, hRrp40p, p10Rrp40p, Ribosomal RNA-processing protein 40, RP11-3J10.8, RRP40MGC723
Nome comune EXOSC3
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >85%, by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato