missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Extracellular calcium-sensing receptor Protein

Codice prodotto. 15997589
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15997589

Marca: enQuireBio™ QP5764ye500ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Extracellular calcium-sensing receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_000379.2
ID gene (immissione) 846
Nome Extracellular calcium-sensing receptor Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CASR
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie Yeast
Tag proteine His
Sequenza YGPDQRAQKK GDIILGGLFP IHFGVAAKDQ DLKSRPESVE CIRYNFRGFR WLQAMIFAIE EINSSPALLP NLTLGYRIFD TCNTVSKALE ATLSFVAQNK IDSLNLDEFC NCSEHIPSTI AVVGATGSGV STAVANLLGL FYIPQVSYAS SSRLLSNKNQ FKSFLRTIPN DEHQATAMAD IIEYFRWNWV GTIAADDDYG RPGIEKFREE AEERDICIDF SELISQYSDE EEIQHVVEVI QNSTAKVIVV FSSGPDLEPL IKEIVRRNIT GKIWLASEAW ASSSLIAMPQ YFHVVGGTIG FALKAGQIPG FREFLKKVHP RKSVHNGFAK EFWEETFNCH LQEGAKGPLP VDTFLRGHEE SGDRFSNSST AFRPLCTGDE NISSVETPYI DYTHLRISYN VYLAVYSIAH ALQDIYTCLP GRGLFTNGSC ADIKKVEAWQ VLKHLRHLNF TNNMGEQVTF DECGDLVGNY SIINWHLSPE DGSIVFKEVG YYNVYAKKGE RLFINEEKIL WSGFSREVPF SNCSRDCLAG TRKGIIEGEP TCCFECVECP DGEYSDETDA SACNKCPDDF WSNENHTSCI AKEIEFLSWT EPF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato