Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Forkhead box protein M1 Protein
Codice prodotto. p-7152726
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15979649
Marca: enQuireBio™ QP6054ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Forkhead box protein M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001230017.1
ID gene (immissione) 2305
Nome Forkhead box protein M1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene FOXM1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza ERPPYSYMAM IQFAINSTER KRMTLKDIYT WIEDHFPYFK HIAKPGWKNS IRHNLSLHDM FVRETSANGK VSFWTIHPSA NRYLTLDQVF KPL
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.