Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FTO His Protein
Codice prodotto. 18368491
Click to view available options
Quantità:
10 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
10µg
50µg
Codice prodotto. 18368491
Marca: Novus Biologicals™ NBP31814310UG
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso Q9C0B1
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Liquid. 0.2um-filtered solution in 55mM TRIS-Cl, pH 8.2, 150mM NaCl
ID gene (immissione) 79068
Peso molecolare M.W. Theoretical: 65 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Simbolo del gene FTO
Research Category Lipid and Metabolism, Neuroscience
Purity or Quality Grade >90% SDS-PAGE
Proteine FTO