missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-3 / LGALS3 Protein

Codice prodotto. p-7148680
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15955418

Marca: enQuireBio™ QP1087ec10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Human Galectin-3 / LGALS3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_002297.2
ID gene (immissione) 3958
Nome Galectin-3 / LGALS3 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene LGALS3
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is less than 10 ug/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza ADNFSLHDAL SGSGNPNPQG WPGAWGNQPA GAGGYPGASY PGAYPGQAPP GAYPGQAPPG AYPGAPGAYP GAPAPGVYPG PPSGPGAYPS SGQPSATGAY PATGPYGAPA GPLIVPYNLP LPGGVVPRML ITILGTVKPN ANRIALDFQR GNDVAFHFNP RFNENNRRVI VCNTKLDNNW GREERQSVFP FESGKPFKIQ VLVEPDHFKV AVNDAHLLQY NHRVKKLNEI SKLGISGDID LTSASYTMI
Tampone 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato