Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-3 / LGALS3 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_002297.2 |
| ID gene (immissione) | 3958 |
| Nome | Galectin-3 / LGALS3 Protein |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | LGALS3 |
| Attività biologica | Activity of Galectin-3 was confirmed by measuring chemotaxis of human PBMCs. At concentrations greater than 1 ug/ml, Galectin-3 significantly enhanced migration of PBMCs compared to control. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |