Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAPDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GAPDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8304-ec-200ug
Codice prodotto. 16023901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001243728.1
GAPDH Protein
Research Use Only
GAPDH
Recombinant Protein
E. coli
KVKVGVNGFG RIGRLVTRAA FNSGKVDIVA INDPFIDLNY MVYMFQYDST HGKFHGTVKA ENGKLVINGN PITIFQERDP SKIKWGDAGA EYVVESTGVF TTMEKAGAHL QGGAKRVIIS APSADAPMFV MGVNHEKYDN SLKIISNASC TTNCLAPLAK VIHDNFGIVE GLMTTVHAIT ATQKTVDGPS GKLWRDGRGA LQNIIPASTG AAKAVGKVIP ELNGKLTGMA FRVPTANVSV VDLTCRLEKP AKYDDIKKVV KQASEGPLKG ILGYTEHQVV SSDFNSDTHS STFDAGAGIA LNDHFVKLIS WYDNEFGYSN RVVDLMAHMA SKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2597
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol