Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6071-ec-200ug
Codice prodotto. 15939769
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_789788.1
GATC Protein
Research Use Only
GATC
Recombinant Protein
E. coli
MWSRLVWLGL RAPLGGRQGF TSKADPQGSG RITAAVIEHL ERLALVDFGS REAVARLEKA IAFADRLRAV DTDGVEPMES VLEDRCLYLR SDNVVEGNCA DELLQNSHRV VEEYFVAPPG NISLPKLDEQ EPFPHS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
283459
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol