Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutathione Peroxidase 3/GPX3 FLAG Protein
Codice prodotto. 18339395 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
10µg
50µg
Codice prodotto. 18339395
Marca: Novus Biologicals™ NBP31814050UG
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso P22352
Concentrazione 0.5 mg/ml
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Liquid. 0.2um-filtered solution in PBS, pH 7.2
ID gene (immissione) 2878
Peso molecolare M.W. Theoretical: 30 kDa
Quantità 50 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, Extracellular glutathione peroxidase, glutathione peroxidase 3, glutathione peroxidase 3 (plasma), GPx-3, GPx-P, GPXP, GSHPx-3, GSHPx-P, Plasma glutathione peroxidase
Simbolo del gene GPX3
Research Category Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Purity or Quality Grade >90% SDS-PAGE
Proteine Glutathione Peroxidase 3/GPX3