Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
Codice prodotto. p-7152010
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Codice prodotto. 15925749
Marca: enQuireBio™ QP5231500ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_000749.2
ID gene (immissione) 1437
Nome GM-CSF / CSF2 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene CSF2
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 200 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^6 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE
Tampone 10 mM sodium phosphate,pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.