missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human GM-CSF Protein

Codice prodotto. 18351318
Click to view available options
Quantità:
10 μg
50 μg
500 μg
Formulazione:
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Dimensione della confezione:
10µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18351318

Marca: R&D Systems™ 215GM010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 6-30 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P04141.1
Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID gene (immissione) 1437
Peso molecolare 14 kDa
Nome GM-CSF
Quantità 10 μg
Sorgente E. coli-derived human GM-CSF protein Ala18-Glu144
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias gene colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato