Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNRH2 / GnRH II Protein
Codice prodotto. 16070830
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16070830
Marca: enQuireBio™ QP6105ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNRH2 / GnRH II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001297149.1
ID gene (immissione) 2797
Nome GNRH2 / GnRH II Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene GNRH2
Lunghezza della proteina Full Length of Mature Protein
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza QHWSHGWYPG GKRALSSAQD PQNALRPPGR ALDTAAGSPV QTAHGLPSDA LAPLDDSMPW EGRTTAQWSL HRKRHLARTL LTAAREPRPA PPSSNKV
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.