missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human GST-Ubiquitin E1 Enzyme (UBE1) Protein

Artikelnummer. 18736278
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Packungsgröße:
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18736278

Marke: R&D Systems™ E306050

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Recombinant Human GST-Ubiquitin E1 Enzyme (UBE1) is a member of the Ubiquitin-activating (E1) enzyme family that is required for the first step of the enzymatic cascade that subsequently utilizes a Ubiquitin-conjugating (E2) enzyme and a Ubiquitin ligase (E3) to conjugate Ubiquitin to substrate proteins. Reaction conditions will need to be optimized for each specific application. We recommend an initial Recombinant Human GST-Ubiquitin E1 Enzyme (UBE1) concentration of 50-200 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Numero di accesso P22314.3
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Formulazione Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES & NaCl.
ID gene (immissione) 7317
Peso molecolare M.W. (theoretical): 148 kDa
Nome GST Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1
Quantità 50 μg
Sorgente Spodoptera frugiperda, Sf 9 (baculovirus)-derived human Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 protein Met1 - Arg1058 with a N-terminal GST (glutathione S-transferase) tag
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Simbolo del gene UBA1
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain.
Proteine Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt