Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Holliday junction recognition Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001269891.1 |
| ID gene (immissione) | 55355 |
| Nome | Holliday junction recognition Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | HJURP |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |