Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein
Codice prodotto. 15923138
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
2µg
Codice prodotto. 15923138
Marca: enQuireBio™ QP10223ec250ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human I-309 / CCL1 / TCA-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_002972.1
ID gene (immissione) 6346
Nome I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein
Quantità 250 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene CCL1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza SKSMQVPFSR CCFSFAEQEI PLRAILCYRN TSSICSNEGL IFKLKRGKEA CALDTVGWVQ RHRKMLRHCP SKRK
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.