Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Codice prodotto. p-7148213
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
2µg
Codice prodotto. 15983758
Marca: enQuireBio™ QP10408ec2ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_002167.1
ID gene (immissione) 3456
Nome IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene IFNB1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.