missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein

Codice prodotto. 15976019
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15976019

Marca: enQuireBio™ QP537820ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Specifica

Numero di accesso NP_000610.2
ID gene (immissione) 3458
Nome IFNG / Interferon Gamma Protein
Quantità 20 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IFNG
Attività biologica Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^7 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ
Tampone 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato