Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human IgG4 Fc Protein
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Especificaciones
Especificaciones
| Concentrazione | LYOPH |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Lyophilized from 0.2um-filtered solution in PBS |
| Peso molecolare | M.W. Theoretical: 32 kDa |
| Quantità | 100 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentrazione di endotossine | <5EU/mg purified protein (LAL test; Lonza). |
| Ricostituzione | Reconstitute with 100 ul sterile water. Add 1X PBS to the desired protein concentration |
| Research Category | Immunology |
| Purity or Quality Grade | >98%, by SDS-PAGE |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido