Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human IgG4 Fc Protein
Codice prodotto. 18377642
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Codice prodotto. 18377642
Marca: Novus Biologicals™ NBP318178
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Lyophilized from 0.2um-filtered solution in PBS
Peso molecolare M.W. Theoretical: 32 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <5EU/mg purified protein (LAL test; Lonza).
Ricostituzione Reconstitute with 100 ul sterile water. Add 1X PBS to the desired protein concentration
Research Category Immunology
Purity or Quality Grade >98%, by SDS-PAGE
Proteine IgG4 Fc
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado