Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Codice prodotto. 15965869
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15965869
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP5298100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Recombinant Protein
Tekniske data
Numero di accesso NP_000566.3
ID gene (immissione) 3552
Nome IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL1A
Attività biologica To pass QC, D10S cell proliferation must be significantly induced by less than 50 pg/ml or human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 (or activity must be at least 2.0 x 10^7 units/mg).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA
Tampone 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.