Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Codice prodotto. 15943488
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
2µg
Codice prodotto. 15943488
Marca: enQuireBio™ QP10319ec2ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Human IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000632.1
ID gene (immissione) 3589
Nome IL-11 / interleukin 11 Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene IL11
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine B9-11 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.