Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 9235 |
| Nome | IL 32A Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL32 |
| Attività biologica | Human IL-32 alpha activity is measured via the dose-dependent induction of TNF-alpha in the human THP-1 monocytic cell line. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Vedi altri risultati |