Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 32A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 6925.00€
Specifica
ID gene (immissione) 9235
Nome IL 32A Protein
Purezza Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15934948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10714-2UG
2 μg
120.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15914948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10714-10UG
10 μg
181.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15924948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10714-1MG
1 mg
6925.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
9235
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human IL-32 alpha activity is measured via the dose-dependent induction of TNF-alpha in the human THP-1 monocytic cell line.
Human
Untagged
IL-32 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 50mM sodium Phosphate buffer pH=7.5.
IL 32A Protein
Research Use Only
IL32
Recombinant Protein
E. coli
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K