Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-6 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
200 μg
25 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
1mg
200µg
25µg
50µg
Descrizione
Measured in a cell proliferation assay using T1165.85.2.1 mouse plasmacytoma cells. Nordan, R.P. et al. (1987) J. Immunol. 139:813. The ED50 for this effect is 0.2-0.8 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | Q75MH2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl. |
| ID gene (immissione) | 3569 |
| Peso molecolare | M.W. theroretical: 20.9 kDa |
| Nome | IL-6 |
| Quantità | 50 μg |
| Sorgente | E. coli-derived human IL-6 protein Pro29-Met212 |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |