Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Codice prodotto. 15965769
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Codice prodotto. 15965769
Marca: enQuireBio™ QP5245500ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_000577.2
ID gene (immissione) 3558
Nome IL2 / Interleukin-2 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL2
Attività biologica Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.