missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein

Codice prodotto. 15903528
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15903528

Marca: enQuireBio™ QP10329ec2ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_001186569.1
ID gene (immissione) 90865
Nome IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene IL33
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza SITGISPITE YLASLSTYND QSITFALEDE SYEIYVEDLK KDEKKDKVLL SYYESQHPSN ESGDGVDGKM LMVTLSPTKD FWLHANNKEH SVELHKCEKP LPDQAFFVLH NMHSNCVSFE CKTDPGVFIG VKDNHLALIK VDSSENLCTE NILFKLSET
Tampone 0.2um filtered 20 mM PBS, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, pH7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato