Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000871.1 |
| ID gene (immissione) | 3574 |
| Nome | IL7 / Interleukin 7 Protein |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL7 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the Mouse 2E8 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |